Läs mer
Merck PureProteome™ Human Albumin/Immunoglobulin Depletion Kit
Beskrivning
De PureProteome™ humant albumin/immunoglobulin-utarmningskit är ett magnetiskt pärlbaserat kit som möjliggör hög utarmningseffektivitet (vanligtvis> 99 %) av albumin och alla immunglobuliner (dvs. IgG, IgA, IgM, IgE och IgD) från humana serum- eller plasmaprover. Satsen innehåller 12 ml förblandade magpärlor, 7 ml PBS-buffert och ett 8-pack med Amicon Ultracentrifugaler för nedströms buffertbyte eller koncentration vid behov.
- Hög kapacitet: Avancerad kemi kombinerat med hög yta ger fler bindningsställen för proteiner
- Konsekventa resultat utan provförlust: Partiklar synliga när de fäster på sidan av röret för snabb och enkel aspiration och fullständig buffertavlägsning
- Snabb handläggningstid: Pärlor immobiliseras på några sekunder och ökad kinetik för pärlproteinbindning möjliggör kortare inkubationer
- Ekonomisk: Betydligt mer prisvärd än konkurrenskraftiga magnetiska pärlor
Om inte annat anges i vår katalog eller annan företagsdokumentation som medföljer produkten/produkterna, är våra produkter endast avsedda för forskningsanvändning och ska inte användas för något annat ändamål, vilket inkluderar men inte är begränsat till, otillåten kommersiell användning, in vitro diagnostisk användning, ex vivo eller in vivo terapeutisk användning eller någon typ av konsumtion eller applicering på människor eller djur.
Humant serum/plasma utarmning
Specifikationer
Specifikationer
| Korsreaktivitet | Människa |
| Inkluderar | 12 mL förblandade magnetiska pärlor, 7 mL PBS-buffert, 8 st Amicon Ultra 2mL Centrifugalfilter, 3K MWCO |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Provtyp | Serum, plasma |
| Provvolym | 12 mL |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | Humant serum, plasmautarmning |
| Produkttyp | PureProteome™ Kit för utarmning av humant albumin/immunoglobulin |