Läs mer
Merck PureProteome™ Magnetiska pärlor
Produktkod. 12666336
Change view
Kvantitet:
1 x 0.5 mL
4 x 0.5 mL
Produkttyp:
NHS flexiBind
Förpackningsstorlek:
0.5ml
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp unitSize
12666336 1 x 0.5 mL NHS flexiBind 0.5ml
12541219 4 x 0.5 mL NHS flexiBind Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12666336 Leverantör Merck Leverantörsnummer LSKMAGN01
Denna artikel kan inte returneras. Rückgaberichtlinie anzeigen
För snabb och reproducerbar isolering av proteiner
Anpassad generering av affinitetspärlor för bindning till målligand
  • Avancerad kemi kombinerat med hög yta ger fler bindningsställen för proteiner
  • Partiklar synliga när de fäster på sidan av röret för snabb och enkel aspiration och fullständig buffertavlägsning
  • Pärlor är immobiliserade på några sekunder
  • Ökad kinetik för pärlproteinbindning möjliggör kortare inkubationer
  • Betydligt billigare än konkurrenskraftiga magnetiska pärlor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp NHS flexiBind
Kvantitet 1 x 0.5 mL
Partikelstorlek 10 μm
Innehåll och lagring 2° till 8 °C
För användning med (applikation) Immunfällningar, renande nukleinsyror, isolering av celler/organeller, protein-protein-interaktioner
Matris Magnetiska kulor
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.