Läs mer
Merck PureProteome™ Magnetiska stativ
Produktkod. 12561219
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 x 15 mL Conical Tubes
8 x 1.5 or 2 mL Tubes
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12561219 2 x 15 mL Conical Tubes Varje
11760644 8 x 1.5 or 2 mL Tubes Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12561219 Leverantör Merck Leverantörsnummer LSKMAGS15
Beräknad leverans: 08-12-2026
Snabbt och enkelt isolera magnetiska partiklar
PureProteome Magnetstativ
  • Isolera magnetiska partiklar från upp till åtta 1,5 eller 2,0 ml rör
  • Har avtagbar magnetstång och unikt virvelgränssnitt
  • Vortex-gränssnitt kopplas till en 3,5 tum. (8,89 cm) dia. platt top vortex mixer för att möjliggöra noggrann blandning utan att behöva ta bort rören från stativet
PureProteome Magnetstativ, 15mL
  • För användning med PureProteome Magnetiska pärlor i affinitetsrening
  • Har en stark trapetsformad magnet för effektiv infångning av upp till 750 μL PureProteome magnetiska pärlor
  • Vinklat stativ håller säkert två 15 ml koniska rör för enkel pipettering och visning
Rening med magnetiska pärlor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 förpackning
För användning med (applikation) Rening med magnetiska pärlor
Typ Magnetiskt ställ
Kapacitet (metrisk) 2 x 15 mL Conical Tubes