Läs mer
Merck PureProteome™ Protein A/G Mix Magnetic Bead System
Beskrivning
De PureProteome Protein A/G Mix Magnetic Bead System ger forskare kraften i kombinationen av både Protein A och Protein G immunglobulinbindningsaffiniteter i en bekväm magnetisk pärlprodukt, vilket resulterar i större antikroppskompatibilitet än antingen Protein A eller Protein G ensamt.
- Lämplig för immunoutfällning, tvärbindande immunfällning, antikroppsrening
- Bindningskapacitet: 2 –3 mg kanin IgG per ml suspension
- Hög kapacitet: Avancerad kemi kombinerat med hög yta ger fler bindningsställen för proteiner
- Konsekventa resultat utan provförlust: Partiklar synliga när de fäster på sidan av röret för snabb och enkel aspiration och fullständig buffertavlägsning
- Snabb handläggningstid: Pärlor immobiliseras på några sekunder; ökad kinetik för pärlproteinbindning möjliggör kortare inkubationer
- Partikelstorlek: 10 μm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Protein A/G mix Magnetisk pärla |
| Kvantitet | 2 x 1mL |
| Partikelstorlek | 10 μm |
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C |
| För användning med (applikation) | Immunfällning, tvärbindande immunfällning, antikroppsrening |
| Matris | Magnetiska kulor |