Läs mer
Merck PureProteome™ Protein A Magnetic Bead System
Beskrivning
Kräver
Magna Grip™ Rack, åtta brunnar (fabrikant nr 20-400)
- Bind 1,5 till μ3,5 g Kanin IgG perμ L av suspension
- Mer än 6x bindningskapaciteten hos konkurrerande magnetiska pärlor
- Totalt avlägsnande av buffertar utan provförlust för konsekventa resultat
- Pärlor är immobiliserade på några sekunder
- Ekonomisk
- Partikelstorlek: 10 μm
- Rekommenderas inte för Chromatin Immunoprecipitation (ChIP)
Serumutarmning och immunoutfällningsanalyser
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande egendom | 1,5 till 2,5 μg/μ l |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Partikelstorlek | 10 μm |
| Kvantitet | 10 mL |
| För användning med (applikation) | Serumutarmning, immunoutfällning |
| Typ | Protein A Magnetic Bead System |
Om inte annat anges i katalogen eller annan företagsdokumentation som medföljer produkten/produkterna, är dessa produkter endast avsedda för forskningsanvändning och ska inte användas för något annat ändamål, vilket inkluderar men inte är begränsat till, otillåten kommersiell användning, in vitro diagnostisk användning, ex vivo eller in vivo terapeutisk användning eller någon typ av konsumtion eller applicering på människor eller djur.