Läs mer
Merck PureProteome™ Streptavidin Magnetic Bead System
Produktkod. 12571219
Change view
Kvantitet:
2 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
12571219 2 x 1 mL Varje
1 options
Produktkod. 12571219 Leverantör Merck Leverantörsnummer LSKMAGT02
Kraftfullt pärlsystem hjälper forskare att rena biotinylerade molekyler med hög kapacitet, hög specificitet till ett ekonomiskt pris
  • Lämplig för immunoutfällningar, rening av nukleinsyror, isolering av celler och organeller
  • Bindningskapacitet> 20 μg protein per mg sedimenterade pärlor
  • Hög kapacitet: Avancerad kemi kombinerat med hög yta ger fler bindningsställen för proteiner
  • Konsekventa resultat utan provförlust: Partiklar synliga när de fäster på sidan av röret för snabb och enkel aspiration och fullständig buffertavlägsning
  • Snabb handläggningstid: Pärlor immobiliseras på några sekunder; ökad kinetik för pärlproteinbindning möjliggör kortare inkubationer
  • Partikelstorlek: 10 μm
  • Mängd: 2 x 1mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 2 x 1 mL
Partikelstorlek 10 μm
Innehåll och lagring Förvara vid 2° till 8 °C.
För användning med (applikation) Rening av biotinylerade molekyler, Proteinrening
Matris Magnetiska kulor