Läs mer
Merck RC800 minireservoar
Beskrivning
- Graderad akrylkropp
- Acetalskydd, avtagbart för enkel rengöring
- Acetalbeslag, Buna-N, silikon O-ringar
- Säkerhetsventil för långsam tryckavluftning (max tryck: 5 bar)
- Polyetenslang
- Wrap-around klämma för extra säkerhet
- Kemiskt desinficerande