Läs mer
Merck ReBlot Plus Kit och reagenser
Beskrivning
Innehåller
Mild Antibody Stripping Solution (10X), 50mL; Strong Antibody Stripping Solution (10X), 50mL
Western blotting är en vanlig teknik för att studera proteinfunktion och lokalisering. Typiskt underkastas proteinprover elektrofores på SDS-PAGE och överförs till ett membran såsom nitrocellulosa eller nylon, där de undersöks med specifika antikroppar. Till skillnad från nukleinsyrabaserade teknologier, som tillåter återanvändning av Southern och Northern blots, har det varit svårt att återanvända Western blots.
- Ingen stickande luktβ -merkaptoetanol finns i antikroppsavdrivningslösningen
- Antikroppstrippning görs vid rumstemperatur, —ingen uppvärmning av blottar krävs
- Blots kan återanvändas på 25 min.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Western Blot Kit |
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| Kvantitet | Ea. |
| Kit Innehåll | 50mL Mild Antibody stripping lösning 10X, 50mL stark Antibody stripping lösning 10X |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
Säkerhet och hantering
- Re-Blot Plus
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide, sodium azide