Läs mer
Merck ReBlot Plus Kit och reagenser
Produktkod. p-3525910
Change view
Kvantitet:
50 ml
Ea.
Produkttyp:
Mild WB-strippningsbuffert
Stark WB-strippningsbuffert
Western Blot Kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp unitSize
11360250 Ea. Western Blot Kit 1 uppsättning
10721814 50 ml Stark WB-strippningsbuffert 50ml
10106803 50 ml Mild WB-strippningsbuffert 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11360250 Leverantör Merck Leverantörsnummer 2500
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Mild Antibody Stripping Solution (10X), 50mL; Strong Antibody Stripping Solution (10X), 50mL
Blots kan avlägsnas från antikroppar på cirka 15 minuter vid rumstemperatur
Western blotting är en vanlig teknik för att studera proteinfunktion och lokalisering. Typiskt underkastas proteinprover elektrofores på SDS-PAGE och överförs till ett membran såsom nitrocellulosa eller nylon, där de undersöks med specifika antikroppar. Till skillnad från nukleinsyrabaserade teknologier, som tillåter återanvändning av Southern och Northern blots, har det varit svårt att återanvända Western blots.
  • Ingen stickande luktβ -merkaptoetanol finns i antikroppsavdrivningslösningen
  • Antikroppstrippning görs vid rumstemperatur, —ingen uppvärmning av blottar krävs
  • Blots kan återanvändas på 25 min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Western Blot Kit
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet Ea.
Kit Innehåll 50mL Mild Antibody stripping lösning 10X, 50mL stark Antibody stripping lösning 10X
Innehåll och lagring 4 °C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Re-Blot Plus
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide, sodium azide