Beskrivning
Förstärkta förfiltermembran kan användas för att avlägsna föroreningar från en mängd olika vätskor och gaser. Filtren har en hög smutshållande kapacitet och ett lågt tryckfall, vilket gör dem idealiska för att minska föroreningsnivåerna före steriliseringsgradiga filter. Till skillnad från traditionella förfiltermaterial som innehåller asbest eller glasfiber, är våra förstärkta förfiltermembran tillverkade av material som inte släpper igenom. Dessa filter håller kvar föroreningar på cellulosamembranets yta.
Drag& Fördelar:
Drag& Fördelar:
- Förfilter med hög smutsladdningskapacitet för större genomströmning
- Icke-avgivande substrat kommer inte att lossa fibrer nedströms
Applikationer: Förfiltrering före steriliseringsfilter
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Filtertyp | Skärmfilter |
| Material | Polymerer av cellulosaester |
| Partikelretention | 0,8μ m |
| Porstorlek | 0,5μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| Flödeshastighet | 150 ml/min/ cm2 |
| För användning med (applikation) | Förfiltrering under 0,45 till 0,8μ m filter |
| Kvalitet | RW06 |
| Visa mer |