Läs mer
Merck RNase A
Produktkod. 11714684
Change view
Kvantitet:
0,9 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
11714684 0,9 ml Varje
1 options
Produktkod. 11714684 Leverantör Merck Leverantörsnummer LSKPMRN30
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Som levereras med Montage™ Plasmid Miniprep HTS 96 Kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Används som ett reagens med montage plasmid miniprepHTS 96 kit för hög renhet plasmid eller bakteriell artificiell kromosom minipreps
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
Kvantitet 0,9 ml
Produkttyp Ribonukleas A
compliance-icons
Produktbeteckning
  • RNase A Reagent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ribonuclease