Läs mer
Merck SNAP i.d.™ 2.0 Proteindetektionssystem
Produktkod. 13208319 Handla allt Merck Produkter
Change view
Längd (engelska) Gel:
2,95, 5,31 tum.
3,3 tum.
5,31 tum
Längd (metrisk) Gel:
13,5 cm
8,4 cm
8,4, 13,5 cm
Width (engelska) Gel:
2,95 tum.
2,95, 3,34 tum.
3,34 tum.
Bredd (metrisk) Gel:
7,5 cm
7,5, 8,5 cm
8,5 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Gel Längd (metrisk) Gel Width (engelska) Gel Bredd (metrisk) Gel unitSize
13208319 5,31 tum 13,5 cm 3,34 tum. 8,5 cm Varje
13298309 3,3 tum. 8,4 cm 2,95 tum. 7,5 cm Varje
13238319 2,95, 5,31 tum. 8,4, 13,5 cm 2,95, 3,34 tum. 7,5, 8,5 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13208319 Leverantör Merck Leverantörsnummer SNAP2MIDI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19915.00 SEK
    18158.72 SEK / Paket med 1
    Save 1756.28 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Producerar fläckar av mycket hög kvalitet varje gång
Den snabba, mångsidiga SNAP i.d. 2.0-systemet är utformat för att fullt ut utnyttja tredimensionell reagensdistribution. Till skillnad från konventionell Western blotting, där diffusion är det primära sättet för reagenstransport, SNAP i.d. 2.0-systemet applicerar ett vakuum för att aktivt driva antikroppar och buffertar rakt igenom membranet. Denna avancerade teknologi främjar antigenbindning och noggrann tvättning, vilket gör att du bättre kan optimera dina Western blotting-förhållanden.
De EMD Millipore SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System förkortar tiden som krävs för blockering, tvättning och antikroppsinkubationer till 30 minuter, vilket gör att du kan optimera immunodetektionsförhållandena för resultat av högsta kvalitet.
  • Unik vakuumdriven teknologi och en inbyggd flödesfördelare driver aktivt reagens genom membranet, vilket säkerställer jämn fördelning
  • Två bläckhållarstorlekar rymmer geler i storleken Mini (7,5 x 8,4 cm) (kat.nr SNP2BHMN100) eller Midi (8,5 x 13,5 cm) (kat.nr SNP2BHMD100) och två bläckhållare kan köras parallellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Typ Protein Detection System Mini
Inkluderar Detektionsbas, 2 midi-blothållarramar, 2 antikroppsuppsamlingsbrickor, vakuumslang, rulldyna och blötrulle, 2 vätbrickor och en snabbstartsguide
Temperatur (metrisk) lagring Rumstemperatur
Längd (engelska) Gel 5,31 tum
Längd (metrisk) Gel 13,5 cm
Width (engelska) Gel 3,34 tum.
Bredd (metrisk) Gel 8,5 cm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.