Läs mer
Merck SNAP i.d.™ 2.0 Protein Detection System: Mini och Midi Blot Hållare
Produktkod. 13288309
Change view
Längd (engelska) Gel:
3,3 tum.
5,31 tum
Längd (metrisk) Gel:
8,4 cm
13,5 cm
Width (engelska) Gel:
2,95 tum.
3,34 tum.
Bredd (metrisk) Gel:
7,5 cm
8,5 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Gel Längd (metrisk) Gel Width (engelska) Gel Bredd (metrisk) Gel Förpackningsstorlek
13288309 3,3 tum. 8,4 cm 2,95 tum. 7,5 cm Paket med 100
13268309 5,31 tum 13,5 cm 3,34 tum. 8,5 cm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13288309 Leverantör Merck Leverantörsnummer SNAP2BHMN0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3410.00 SEK
    2981.12 SEK / Paket med 100
    Save 428.88 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 20-01-2027
Mini och midi blöthållare för SNAP i.d. 2.0 Proteindetektionssystem
För användning med EMD Millipore SNAP i.d. 2.0 proteindetektionssystem (kat.nr SNAP2MM)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Protein Detection System Mini
Typ Blothållare
Längd (engelska) Gel 3,3 tum.
Längd (metrisk) Gel 8,4 cm
Width (engelska) Gel 2,95 tum.
Bredd (metrisk) Gel 7,5 cm