Läs mer
Merck SNAP i.d.™ 2.0 Proteindetektionssystem: Mini- och Midi Blot-hållarramar
Produktkod. 13479569
Change view
Typ:
Midi Blot Hållande ramar
Midi-blot-hållramar
Mini Blot Holding Ramar
Mini Blot-hållramar
Kvantitet:
1/Förp.
2/förp.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Kvantitet Förpackningsstorlek
13479569 Midi Blot Hållande ramar 1/Förp. Varje
13489569 Midi-blot-hållramar 2/förp. Paket med 2
13258319 Mini Blot-hållramar 2/förp. Paket med 2
13248319 Mini Blot Holding Ramar 1/Förp. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13479569 Leverantör Merck Leverantörsnummer SNAP2FRMD01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1690.00 SEK
    1468.80 SEK / Paket med 1
    Save 221.20 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-01-2027
Mini och midi blot hålla ramar för SNAP i.d. 2.0 Proteindetektionssystem
För användning med EMD Millipore SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System (Kat. Nr. SNAP2MM)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Knäppa i.d.™ 2.0 Protein Detection System-midi
Typ Midi Blot Hållande ramar
Inkluderar Genomskinliga lock, lättlåsande spärr, paraplyventil
Kvantitet 1/Förp.
Staplingsbar Ja