Läs mer
Merck Tillbehör och reservdelar In-Line Filterhållare i rostfritt stål 47 mm
Produktkod. 10029810 Handla allt Merck Produkter
Change view
Typ:
Filterstödskärm
HP Supportskärm
Mottrycksskärm
O-ring
Stödskärm för omrörda celler
Underdräneringsskärm
Material:
Glasfylld polypropen
PTFE-belagt rostfritt stål
Rostfritt stål
Rostfritt stål (316)
Silikon
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Material unitSize
10029810 HP Supportskärm PTFE-belagt rostfritt stål Varje
10729591 Mottrycksskärm Rostfritt stål Varje
10673012 O-ring Silikon Paket med 6
10419532 Filterstödskärm Rostfritt stål Varje
10634552 Mottrycksskärm Glasfylld polypropen Varje
10460103 Stödskärm för omrörda celler Rostfritt stål Varje
10741263 Underdräneringsskärm Rostfritt stål (316) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10029810 Leverantör Merck Leverantörsnummer XX4404702
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör för filterhållare för provberedning.
XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614 och 00907P är reservdelar till filterhållare XX4404700
SS-filter, Beror på filtertyp som används.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
För användning med (utrustning) In-Line Filterhållare i rostfritt stål (47 mm)
Material PTFE-belagt rostfritt stål
Sterilitet Icke-steril
Typ HP Supportskärm
Diameter (metrisk) Insida 47 mm