Läs mer
Merck Tillbehör och reservdelar In-Line Filterhållare i rostfritt stål 47 mm
Produktkod. 10419532 Handla allt Merck Produkter
Typ:
Filterstödskärm
HP Supportskärm
Mottrycksskärm
O-ring
Stödskärm för omrörda celler
Underdräneringsskärm
Material:
Glasfylld polypropen
PTFE-belagt rostfritt stål
Rostfritt stål
Rostfritt stål (316)
Silikon
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10419532
Brand: Merck XX4504704
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör för filterhållare för provberedning.
XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614 och 00907P är reservdelar till filterhållare XX4404700
SS-filter, Beror på filtertyp som används.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
För användning med (utrustning) In-Line Filterhållare i rostfritt stål (47 mm)
Material Rostfritt stål
Sterilitet Icke-steril
Typ Filterstödskärm
Diameter (metrisk) Insida 47 mm