Läs mer
Merck Tillbehör och reservdelar In-Line Filterhållare i rostfritt stål 47 mm
Handla allt Merck Produkter
Typ:
Filterstödskärm
HP Supportskärm
Mottrycksskärm
O-ring
Stödskärm för omrörda celler
Underdräneringsskärm
Material:
Glasfylld polypropen
PTFE-belagt rostfritt stål
Rostfritt stål
Rostfritt stål (316)
Silikon
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Beskrivning
XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614 och 00907P är reservdelar till filterhållare XX4404700
SS-filter,† Beror på filtertyp som används.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| För användning med (utrustning) | In-Line Filterhållare i rostfritt stål (47 mm) |
| Material | Glasfylld polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Mottrycksskärm |
| Diameter (engelska) | 1 tum |
| Diameter (metrisk) Insida | 25 mm |