Läs mer
Merck Sterivex™ Sterila tryckdrivna enheter
Handla allt Merck Produkter
Material (membran):
PES
PVDF
Porstorlek:
0,22μ m
0,45 μm
Uttagskoppling:
Antal per förpackning:
10/Förpackning
15/Förpackning
50/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 15
Paket med 50
Beskrivning
Minimera risken för kontaminering av filtrerad lösning genom design med direkt dispensering. Sterivex Sterila tryckdrivna enheter är färdiga att använda enheter som filtrerar lösningar med volymer på 100 till 2000 ml. Finns i en mängd olika beslag, porstorlekar och membrantyper.
- Sterivex filterenheter fungerar med sprutor, peristaltiska pumpar eller tryckkärl. De eliminerar risken för kontaminering i samband med dekantering eller pipettering.
- Sterivex enheterna är utformade för att fördelas i praktiskt taget alla förvaringsbehållare. Enheterna finns med olika uttagsanslutningar (se tabell).
- Sterivex filterenheter kan bearbeta volymer upp till 1 000 mL eller 2 000 mL, beroende på vilken typ av membran som används i enheten. Ett urval av tre olika membran tillhandahålls.
- Filtersterilisera volymer upp till 1 000 mL eller 2 000 mL, med &Sterivex-handel; tryckdrivna filterenheter (kapaciteten beror på vilken typ av membran som används i enheten). Med tre olika membranalternativ och en mängd olika utloppsanslutningsalternativ, handlar Sterivex; filter &kan passa praktiskt taget alla arbetsflöden och dispensera i nästan vilken förvaringsbehållare som helst. handel &med sterivex; filter fungerar med sprutor, peristaltiska pumpar eller tryckkärl och eliminerar risken för kontaminering i samband med dekantering eller pipettering.
Drag& Fördelar:
- Fungerar med en mängd olika tryckenheter inklusive sprutor, perstaltiska pumpar och tryckkärl
- Kommer i flera membrantyper för att passa dina applikationsbehov med kapaciteter upp till 2 L
Applikationer:
Sterilisering av vattenlösningar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Kontakter | Luer Lock hona med uppströmsventil |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Filtertyp | Durapore |
| Material | Co polyester |
| Material (membran) | PVDF |
| Porstorlek | 0,22μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| Filtreringsområde | 10 cm 2 |
| Flödeshastighet | ≥650 ml/min (vid 0,7 bar 25 °C) |
| Visa mer |