Läs mer
Merck Sterivex™ Sterila tryckdrivna enheter
Produktkod. 10626361
Change view
Material (membran):
PES
PVDF
Porstorlek:
0,22μ m
0,45 μm
Uttagskoppling:
Fyllningsklocka
Hane luer lok
Manlig bröstvårta
Antal per förpackning:
10/Förpackning
15/Förpackning
50/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 15
Paket med 50
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material (membran) Porstorlek Uttagskoppling Antal per förpackning Förpackningsstorlek
10626361 PVDF 0,45 μm Hane luer lok 15/Förpackning Paket med 15
10490581 PES 0,22μ m Manlig bröstvårta 15/Förpackning Paket med 15
10470391 PES 0,22μ m Fyllningsklocka 10/Förpackning Paket med 10
10186370 PES 0,22μ m Manlig bröstvårta 50/förpackning Paket med 50
10589212 PES 0,22μ m Hane luer lok 15/Förpackning Paket med 15
10471351 PVDF 0,45 μm Manlig bröstvårta 50/förpackning Paket med 50
10430971 PVDF 0,22μ m Manlig bröstvårta 50/förpackning Paket med 50
10034470 PVDF 0,45 μm Manlig bröstvårta 15/Förpackning Paket med 15
10519012 PVDF 0,22μ m Manlig bröstvårta 15/Förpackning Paket med 15
10258280 PVDF 0,22μ m Fyllningsklocka 10/Förpackning Paket med 10
10616361 PVDF 0,22μ m Hane luer lok 15/Förpackning Paket med 15
10319880 PVDF 0,45 μm Fyllningsklocka 10/Förpackning Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 10626361 Leverantör Merck Leverantörsnummer SVHVL10RC
Beräknad leverans: 09-12-2026
Minimera risken för kontaminering av filtrerad lösning genom design med direkt dispensering. Sterivex Sterila tryckdrivna enheter är färdiga att använda enheter som filtrerar lösningar med volymer på 100 till 2000 ml. Finns i en mängd olika beslag, porstorlekar och membrantyper.
  • Sterivex filterenheter fungerar med sprutor, peristaltiska pumpar eller tryckkärl. De eliminerar risken för kontaminering i samband med dekantering eller pipettering.
  • Sterivex enheterna är utformade för att fördelas i praktiskt taget alla förvaringsbehållare. Enheterna finns med olika uttagsanslutningar (se tabell).
  • Sterivex filterenheter kan bearbeta volymer upp till 1 000 mL eller 2 000 mL, beroende på vilken typ av membran som används i enheten. Ett urval av tre olika membran tillhandahålls.
  • Filtersterilisera volymer upp till 1 000 mL eller 2 000 mL, med &Sterivex-handel; tryckdrivna filterenheter (kapaciteten beror på vilken typ av membran som används i enheten). Med tre olika membranalternativ och en mängd olika utloppsanslutningsalternativ, handlar Sterivex; filter &kan passa praktiskt taget alla arbetsflöden och dispensera i nästan vilken förvaringsbehållare som helst. handel &med sterivex; filter fungerar med sprutor, peristaltiska pumpar eller tryckkärl och eliminerar risken för kontaminering i samband med dekantering eller pipettering.
Drag& Fördelar:
  • Fungerar med en mängd olika tryckenheter inklusive sprutor, perstaltiska pumpar och tryckkärl
  • Kommer i flera membrantyper för att passa dina applikationsbehov med kapaciteter upp till 2 L
Applikationer:
Sterilisering av vattenlösningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Kontakter Luer Lock hona med uppströmsventil
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Durapore
Material (membran) PVDF
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 10 cm 2
Flödeshastighet ≥650 ml/min (vid 0,7 bar 25 °C)
För användning med (applikation) Snabbflöde och lågproteinbindande sterilisering av aq. Soln.
Max. Inloppstryck 45 psi
Antal per förpackning 15/Förpackning
Uttagskoppling Hane luer lok
Outlet stil Hane luer lok
Temperatur (engelska) Drift 113 °F
Temperatur (metrisk) Drift 45 °C
Typ Bottle Top Filter
Volym (metrisk) 1 L
Höjd (engelska) 3,2 tum.
Höjd (metrisk) 8.2 cm
Diameter (engelska) 0,66 tum.
Diameter (metrisk) 1.7 cm
Diameterfilter (metriskt). 1.7 cm