Läs mer
Merck Tjock absorberande dyna, 34 mm
Produktkod. 10721981 Handla allt Merck Produkter
Change view
Material:
Cellulosa
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Material unitSize
10721981 Cellulosa Paket med 100
1 options
Produktkod. 10721981 Leverantör Merck Leverantörsnummer AP30034P0
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cellulosastödkuddar ökar flödeshastigheten och genomströmningen
Cellulosastöddynor används för att förstärka filter i Millipores monitorer för kontamineringsanalys. När de är mättade med odlingsmedium kan de även användas för att odla mikroorganismer på membran. För att öka flödeshastigheten och genomströmningen kan våra vävda nätdistanser placeras mellan filtren i en seriell filtrering för att förhindra att nedströms silfiltret inblindas i uppströmsfiltrets porer. Egenskaper och •fördelar Undvik membranskador under högt tryck eller snabba flödesförhållanden• Spacers gör att du kan kombinera flera steg av filtrering i ett enda processsteg, vilket sparar tid Tillämpningar: Luftövervakning, Miljöövervakning, Aerosolkontaminationsövervakning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Material Cellulosa
Typ Tjock absorberande dyna
För användning med (applikation) Används för att förstärka filter i monitorer för kontamineringsanalys, odling av mikroorganismer på membran
Diameter (engelska) 1,33 tum
Diameter (metrisk) 3.4 cm