Specifikationer
| För användning med | MilliSolve Filtreringssystem |
| Typ | Slangar |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) Yttre | 1,4 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3.1 cm |
| Total längd (engelska) | 27,5 tum |
| Total längd (metrisk) | 70 cm |
| Material | PTFE |