Läs mer
Merck Ultrafiltreringsskivor, 1 kDa NMW, Ultracel™ Regenererad cellulosa
Produktkod. 10176770 Handla allt Merck Produkter
Change view
Diameterfilter (metriskt).:
2,5 cm
4,45 cm
4,7 cm
6,35 cm
7,6 cm
90 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameterfilter (metriskt). Förpackningsstorlek
10176770 4,45 cm Paket med 10
10116730 2,5 cm Paket med 10
10268010 6,35 cm Paket med 10
10106110 7,6 cm Paket med 10
10196100 4,7 cm Paket med 10
10470031 150 mm Paket med 5
10713131 90 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10176770 Leverantör Merck Leverantörsnummer PLAC04310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3625.00 SEK
    3296.64 SEK / Paket med 10
    Save 328.36 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 28-09-2026
1 kDa NMWL, Ultracel™ regenererad cellulosa
Sätt ihop din Amicon Omrörd cell med valfritt membran. Ultrafiltreringsskurna skivmembran finns tillgängliga i Ultracel™ regenererad cellulosa och Biomax™ polyetersulfon (PES). Membranen finns i en rad olika porstorlekar& diametrar. Ultracel regenererade cellulosamembran rekommenderas för att koncentrera eller avsalta utspädda lösningar. Den hydrofila, täta mikrostrukturen av Ultracel membran säkerställer högsta möjliga retention med lägsta möjliga adsorption av protein, DNA eller andra makromolekyler. Biomax PES-membran rekommenderas för att koncentrera eller avsalta högre volymer av mer koncentrerade prover såsom serum, plasma eller konditionerade vävnadsodlingsmedier.Mikrofiltrering Durapore™ PVDF-skurna skivor finns tillgängliga 0.1μ m, 0,22μ m och 0,45μ m porstorlekar i både 63,5 mm och 75 mm diameter.
Drag& Fördelar:
  • Skivdiametrar inkluderar: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 och 150 mm
  • Både Ultracel™ , Durapore™ , och Biomax™ Membran finns i ett brett utbud av porstorlekar för att möta dina separationskrav
  • Kompatibel med Amicon™ Omrörda celler Tillämpningar: Koncentration, Buffertbyte, Avsaltning
Sätt ihop din Amicon Omrörd cell med valfritt membran. Ultrafiltreringsskurna skivmembran finns tillgängliga i Ultracel™ regenererad cellulosa och Biomax™ polyetersulfon (PES). Membranen finns i en rad olika porstorlekar och diametrar. Ultracel regenererade cellulosamembran rekommenderas för att koncentrera eller avsalta utspädda lösningar. Den hydrofila, täta mikrostrukturen av Ultracel membran säkerställer högsta möjliga retention med lägsta möjliga adsorption av protein, DNA eller andra makromolekyler. Biomax PES-membran rekommenderas för att koncentrera eller avsalta högre volymer av mer koncentrerade prover såsom serum, plasma eller konditionerade vävnadsodlingsmedier.Mikrofiltrering Durapore™ PVDF-skurna skivor finns tillgängliga 0.1μ m, 0,22μ m och 0,45μ m porstorlekar i både 63,5 mm och 75 mm diametrar. Egenskaper och fördelar:• Skivdiametrar inkluderar: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 och 150 mm• Både Ultracel™ , Durapore™ , och Biomax™ Membran finns i ett brett utbud av porstorlekar för att möta dina separationskrav• Kompatibel med Amicon™ Omrörda celler Tillämpningar: Koncentration, Buffertbyte, Avsaltning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Filtertyp Ultrafiltrering
Material (membran) Regenererad cellulosa
MWCO 1 kDa
Filterkod PLAC
Filtreringsområde 13,4 cm 2
För användning med (applikation) Proteinrening; proteinkoncentration; proteinavsaltning
Kvantitet 10 förpackning
Typ Ultrafiltreringsskiva
Diameterfilter (metriskt). 4,45 cm