Läs mer
Merck Ultrafiltreringsskivor, 100 kDa NMW, Biomax Polyetersulfon
Handla allt Merck Produkter
Diameterfilter (metriskt).:
25 mm
44.5 mm
Filtreringsområde:
13,4 cm 2
4,1 cm 2
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Rekommenderas för att koncentrera eller avsalta högre volymer av mer koncentrerade prover som serum, plasma eller konditionerade vävnadsodlingsmedier. Biomax Ultrafiltreringsmembranskivor är kompatibla med Amicon™ Omrörda celler.
Sätt ihop din Amicon Omrörd cell med valfritt membran. Ultrafiltreringsskurna skivmembran finns tillgängliga i Ultracel-handeln; ®enererad cellulosa och Biomax handel; &polyetersulfon (PES). Membranen finns i en rad olika porstorlekar& diametrar.
Ultracel regenererade cellulosamembran rekommenderas för att koncentrera eller avsalta utspädda lösningar. Den hydrofila, täta mikrostrukturen av Ultracel membran säkerställer högsta möjliga retention med lägsta möjliga adsorption av protein, DNA eller andra makromolekyler.
Biomax PES-membran rekommenderas för att koncentrera eller avsalta högre volymer av mer koncentrerade prover som serum, plasma eller konditionerade vävnadsodlingsmedier.
Mikrofiltrering Durapore &handel; PVDF-skurna skivor finns tillgängliga 0.1μ m, 0,22μ m och 0,45μ m porstorlekar i både 63,5 mm och 75 mm diameter.
Ultracel regenererade cellulosamembran rekommenderas för att koncentrera eller avsalta utspädda lösningar. Den hydrofila, täta mikrostrukturen av Ultracel membran säkerställer högsta möjliga retention med lägsta möjliga adsorption av protein, DNA eller andra makromolekyler.
Biomax PES-membran rekommenderas för att koncentrera eller avsalta högre volymer av mer koncentrerade prover som serum, plasma eller konditionerade vävnadsodlingsmedier.
Mikrofiltrering Durapore &handel; PVDF-skurna skivor finns tillgängliga 0.1μ m, 0,22μ m och 0,45μ m porstorlekar i både 63,5 mm och 75 mm diameter.
Drag& Fördelar:
- Skivdiametrar inkluderar: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 och 150 mm
- Både &Ultracel handel;, &Durapore handel;, och &Biomax handel; Membran finns i ett brett utbud av porstorlekar för att möta dina separationskrav
- Kompatibel med Amicon &handel; Omrörda celler
Applikationer:
Koncentration, Buffertbyte, Avsaltning
Specifikationer
Specifikationer
| Filtertyp | Ultrafiltrering |
| Material | PES |
| MWCO | 100 kDa |
| Filterkod | PBHK |
| Filtreringsområde | 13,4 cm 2 |
| För användning med (applikation) | Proteinrening; proteinkoncentration; proteinavsaltning |
| Material för hölje | PES |
| Kvantitet | 10 förpackning |
| Typ | Ultrafiltreringsskiva |
| Diameter (engelska) | 1,75 tum |
| Visa mer |