Läs mer
Merck Ultrafri™ -DA Centrifugalfilter
Kvantitet:
50 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
Innehåller
50 gelnebulisatorer, 50 Ultrafree-MC μ0,45 m separatorer, 50 mikrocentrifugflaskor
Återskapa 100 till 10 000 bp DNA från skivor av agarosgel i en enda 10-minuters snurr. Satsen består av en förmonterad filterenhet med en agarosgelnebulisator, en mikrocentrifugflaska och modifierad TAE-gelextraktionsbuffert (torr). Enheten använder gelkomprimering för att extrahera DNA från agarosen. Centrifugalkraften kollapsar gelstrukturen, driver agarosen genom en liten öppning i gelnebulisatorn och den resulterande geluppslamningen sprutas in i provfilterkoppen. Förberedd DNA kräver ingen ytterligare rening för de flesta applikationer, inklusive kloning och radioisotopisk eller fluorescerande DNA-sekvensering. Eftersom agarosgelelektrofores har hög upplösningsförmåga avlägsnas de små och stora ospecifika amplifieringsprodukterna som ofta stör kloning och sekvensering efter PCR helt från produkten.
Typiska DNA-återvinningar från agarosegeler
Protokoll
1. Skär ut bandet av intresse efter rutinmässig elektroforetisk analys av PCR-produkter eller annat DNA genom en agarosgel.
2. Placera gelskivan i den förmonterade enheten. Obs: Protokollet är inte kompatibelt med agaros med låg smältpunkt.
3. Snurra vid 5 000 xg i 10 minuter för att extrahera geluppslamningen i filterkoppen.
4. DNA kan lagras i den förslutna filtratflaskan efter att provfilterkoppen och gelnebulisatorn har kasserats.
- Minimal praktisk tid
- 10 minuters snurr
- Fullt fungerande DNA
Typiska DNA-återvinningar från agarosegeler
| DNA-storlek (bp) | Procent DNA-återvinningar |
| 100 | 78 |
| 700 | 71 |
| 1 000 | 77 |
| 2027 | 47 |
| 4361 | 35 |
| 9416 | 32 |
| 23130 | 29 |
Protokoll
1. Skär ut bandet av intresse efter rutinmässig elektroforetisk analys av PCR-produkter eller annat DNA genom en agarosgel.
2. Placera gelskivan i den förmonterade enheten. Obs: Protokollet är inte kompatibelt med agaros med låg smältpunkt.
3. Snurra vid 5 000 xg i 10 minuter för att extrahera geluppslamningen i filterkoppen.
4. DNA kan lagras i den förslutna filtratflaskan efter att provfilterkoppen och gelnebulisatorn har kasserats.
En Amicon™ Bioseparations produkt.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | DNA-gelextraktion |
| Inkluderar | 50 Gelnebulisatorer, 50 Ultrafree™ -MC 0,45μ m separatorer, 50 mikrocentrifugflaskor |
| Produkttyp | Åtföljande |
| Kvantitet | 50 st |