Läs mer
Merck Tillbehör för ZHE Hazardous Waste System
Handla allt Merck Produkter
Typ:
2-vägsventil, 1/8 tum. NPTM
Cylinder O-ringar
Kolv O-ringar, Torkartätning
Kolv med O-ringar, torkartätning
Luer passning
Snabbkopplad hane Swagelok
Snabbkopplad hona Swagelok
Stödskärm 90 mm
Tedlar Väska
Tedlar Väska Adapter
Ventil/avlastningsventil
ZHE Tät spruta
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 3
Paket med 6
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| För användning med (utrustning) | ZHE filtreringssystem för farligt avfall |
| Material | Fluoroelastomer |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Cylinder O-ringar |
| Diameter (engelska) | 0,125 tum |
| Diameter (metrisk) Insida | 0.3 cm |