Läs mer
Merck Tillbehör för ZHE Hazardous Waste System
Produktkod. 10101451 Handla allt Merck Produkter
Typ:
2-vägsventil, 1/8 tum. NPTM
Cylinder O-ringar
Kolv O-ringar, Torkartätning
Kolv med O-ringar, torkartätning
Luer passning
Snabbkopplad hane Swagelok
Snabbkopplad hona Swagelok
Stödskärm 90 mm
Tedlar Väska
Tedlar Väska Adapter
Ventil/avlastningsventil
ZHE Tät spruta
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 3
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10101451
Brand: Merck YT3009001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör för filterhållare för provberedning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
För användning med (utrustning) ZHE filtreringssystem för farligt avfall
Material Rostfritt stål, Fluoroelastomer
Sterilitet Icke-steril
Typ Kolv med O-ringar, torkartätning