Läs mer
Merck Tillbehör för ZHE Hazardous Waste System
Produktkod. 10430683 Handla allt Merck Produkter
Typ:
2-vägsventil, 1/8 tum. NPTM
Cylinder O-ringar
Kolv O-ringar, Torkartätning
Kolv med O-ringar, torkartätning
Luer passning
Snabbkopplad hane Swagelok
Snabbkopplad hona Swagelok
Stödskärm 90 mm
Tedlar Väska
Tedlar Väska Adapter
Ventil/avlastningsventil
ZHE Tät spruta
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 3
Paket med 6
Varje
Product Code. 10430683
Brand: Merck YT3009015
Only null left
Add to basket
Add to basket
Tillbehör för filterhållare för provberedning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
För användning med (utrustning) ZHE filtreringssystem för farligt avfall
Material Borsilikatglas
Sterilitet Icke-steril
Typ ZHE Tät spruta
Volym (metrisk) 50 mL