Läs mer
Merck Tillbehör för ZHE Hazardous Waste System
Handla allt Merck Produkter
Typ:
2-vägsventil, 1/8 tum. NPTM
Cylinder O-ringar
Kolv O-ringar, Torkartätning
Kolv med O-ringar, torkartätning
Luer passning
Snabbkopplad hane Swagelok
Snabbkopplad hona Swagelok
Stödskärm 90 mm
Tedlar Väska
Tedlar Väska Adapter
Ventil/avlastningsventil
ZHE Tät spruta
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 3
Paket med 6
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kontakter | Luer 1/8 tum. NPTF |
| För användning med (utrustning) | ZHE filtreringssystem för farligt avfall |
| Material | Rostfritt stål (316) |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Luer passning |
| Längd (metrisk) | 1.4 m |
| Diameter (engelska) Insida | 0,1875 tum. |