Läs mer
EMD534085, MedChemExpress
Produktkod. 16491459
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16491459 1 mg -
16478867 5 mg 5mg
16452407 50 mg 50mg
16416288 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16491459 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15000
MedChemExpress EMD534085 is a potent and selective inhibitor of the mitotic kinesin-5 with an IC50 of 8 nM.
EMD534085 is a potent and selective inhibitor of the mitotic kinesin-5 with an IC50 of 8 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material EMD534085
Fysisk form Solid
CAS 858668-07-2
Färg Off-White
Kvantitet 1 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H31F3N4O2
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 26 mg/mL (54.56 mM)
LEDER O=C(NC[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@H](C3=CC=CC=C3)NC4=C(C=C(C(F)(F)F)C=C4)[C@@]2([H])O1)NCCN(C)C
Molekylvikt (g/mol) 476.53
Formel vikt 476.53
Procent renhet 98.83%