Läs mer
EMD638683, MedChemExpress
Produktkod. 16482467
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16482467 50 mg -
16446358 10 mg -
16438947 5 mg -
16426666 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16482467 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15193
MedChemExpress EMD638683 is a highly selective SGK1 inhibitor, with an IC50 value of 3 μM.
EMD638683 is a highly selective SGK1 inhibitor, with an IC50 value of 3 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material EMD638683
CAS 1181770-72-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H18F2N2O4
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (137.23 mM)
LEDER CC1=C(CC)C(C(NNC(C(O)C2=CC(F)=CC(F)=C2)=O)=O)=CC=C1O
Molekylvikt (g/mol) 364.34
Formel vikt 364.34
Procent renhet 99.62%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease