Läs mer
EMD638683 R-Form, MedChemExpress
Produktkod. 16492467
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16492467 50 mg -
16456358 10 mg 10mg
16448947 5 mg -
16436666 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16492467 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15193A
MedChemExpress EMD638683 R-Form is the R-form of EMD638683. EMD638683 is a highly selective SGK1 inhibitor with IC50 of 3 μM.
EMD638683 R-Form is the R-form of EMD638683. EMD638683 is a highly selective SGK1 inhibitor with IC50 of 3 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material EMD638683 R-Form
CAS 1184940-47-3
Färg Pink
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H18F2N2O4
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 180 mg/mL (494.04 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER CC1=C(CC)C(C(NNC([C@H](O)C2=CC(F)=CC(F)=C2)=O)=O)=CC=C1O
Molekylvikt (g/mol) 364.34
Formel vikt 364.34
Procent renhet 99.03%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism