Läs mer
EMD638683 S-Form, MedChemExpress
Produktkod. 16466358
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16466358 10 mg -
16458947 5 mg 5mg
16446666 100 mg -
16402477 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16466358 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15193B
MedChemExpress EMD638683 S-Form is the S-form of EMD638683. EMD638683 is a highly selective SGK1 inhibitor with IC50 of 3 μM.
EMD638683 S-Form is the S-form of EMD638683. EMD638683 is a highly selective SGK1 inhibitor with IC50 of 3 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material EMD638683 S-Form
CAS 1184940-46-2
Färg Pink
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H18F2N2O4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (274.47 mM)
LEDER CC1=C(CC)C(C(NNC([C@@H](O)C2=CC(F)=CC(F)=C2)=O)=O)=CC=C1O
Molekylvikt (g/mol) 364.34
Formel vikt 364.34
Procent renhet 98.3%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism