Läs mer
Electrothermal™ EMEA-seriens 3-positioners extraktionsmantel med omrörning
Produktkod. 11732923
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 x 1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11732923 3 x 1000 ml Varje
1 options
Produktkod. 11732923 Leverantör Electrothermal™ Leverantörsnummer 0307622
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24695.00 SEK
    19841.02 SEK / Paket med 1
    Save 4853.98 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 29-10-2026
Värmer flera runda kolvar samtidigt med den extra funktionen magnetisk omrörning. Electrothermal™ EMEA-seriens 3-positioners extraktionsmantel med omrörning inkluderar ett ventilerat hylsa med unik luftflöde för att säkerställa att ytterhöljet förblir säkert att röra vid.
  • Individuella inbyggda solid-state-elektronikkontroller möjliggör enkel reglering av värmaren, samtidigt som gnistor som är kopplad till mekanisk växling elimineras
  • Tre stödstänger med 12,7 mm diameter ingår
  • Rundbotten på kolven från 100 ml till 1000 ml i alla positioner
  • Topptäcket är polypropen och de yttre ytorna är pulverlackerade vilket ger god allmän kemisk beständighet
  • Det spiralade värmeelementet är upphängt i en termisk isolerande patron för att ge maximal värmeöverföring och stöd
  • Jordnätet omsluter värmaren för extra säkerhet
  • Individuella värmepatroner är utbytbara
  • Neonljus visar när strömmen är på och levereras till värmare och, om tillämpligt, till omrörare
  • Låt lösningen röras om och värmas samtidigt
  • Ger omrörningshastigheter mellan 50 och 1000 varv per minut
  • En omrörningskontroll styr varje uppsättning av tre nischer
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3 x 1000 ml
Mått (L x B x H) 285 x 755 x 130mm
Spänning 230 V
Material Polypropentopp/Pulverlackerad aluminium
Hamnar 3 avskilda platser
Strömförsörjningsdetaljer UK- och EU-plugg
Hastighet 50 till 1000 varv per minut
Wattal 940W
Vikt (metrisk) Frakt 8.4kg
Temperatur (metrisk) 450 °C
Frekvens 50/60 Hz