Läs mer
Emedastine Difumerate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Emedastine difumarate |
| CAS | 87233-62-3 |
| Molekylformel | C17 H26 N4 O . 2 C4 H4 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Emedastine difumarate, 1-(2-Ethoxyethyl)-2-(4-methylhexahydro-1H-1,4-diazepin-1-yl)-1H-benzimidazole bis[hydrogen (2E)-butenedioate], 1H-Benzimidazole, 1-(2-ethoxyethyl)-2-(hexahydro-4-methyl-1H-1,4-diazepin-1-yl)-, (2E)-2-butenedioate (1:2), 1H-Benzimidazole, 1-(2-ethoxyethyl)-2-(hexahydro-4-methyl-1H-1,4-diazepin-1-yl)-, (E)-2-butenedioate (1:2), 1H-1,4-Diazepine, 1H-benzimidazole deriv., AL 3432A, Emadine, KB 2413, KG 2413, LY 188695, Rapimine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26N4O.2C4H4O4/c1-3-22-14-13-21-16-8-5-4-7-15(16)18-17(21)20-10-6-9-19(2)11-12-20;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-8H,3,6,9-14H2,1-2H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1+ |
| LEDER | CCOCCn1c(nc2ccccc12)N3CCCN(C)CC3.OC(=O)\C=C\C(=O)O.OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| IUPAC-namn | (E)-but-2-enedioic acid;1-(2-ethoxyethyl)-2-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)benzimidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 534.56 |
| Formel vikt | 534.2326 |