Läs mer
Emepronium Bromide, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Emepronium Bromide |
| CAS | 3614-30-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Emepronium Bromide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H28 N . Br |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenepropanaminium, N-ethyl-N,N,α-trimethyl-γ-phenyl-, bromide (1:1), Ammonium, ethyldimethyl(1-methyl-3,3-diphenylpropyl)-, bromide (8CI), Benzenepropanaminium, N-ethyl-N,N,α-trimethyl-γ-phenyl-, bromide (9CI), Ethyldimethyl(1-methyl-3,3-diphenylpropyl)ammonium bromide (6CI,7CI), (1-Methyl-3,3-diphenylpropyl)dimethylethylammonium bromide, Cetiprin, Dimethylethyl(β-benzhydrylisopropyl)-ammonium bromide, Emepron bromide, Emeprone, Emeprone bromide, Emepronium bromide, Ethyl(3,3-diphenyl-1-methylpropyl)dimethylammonium bromide, Hexanium, Restenacht, Ripirin, Uro-Ripirin |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28N.BrH/c1-5-21(3,4)17(2)16-20(18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19;/h6-15,17,20H,5,16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | [Br-].CC[N+](C)(C)C(C)CC(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Visa mer |