Läs mer
Emepronium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Emepronium Bromide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28N.BrH/c1-5-21(3,4)17(2)16-20(18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19;/h6-15,17,20H,5,16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 361.1405 |