Läs mer
Invitrogen™ Luminescensförstärkare för lösningsanalyser, Emerald-II™ Enhancer
Produktkod. 12684315
Change view
Kvantitet:
2500 analyser
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12684315 2500 analyser Varje
1 options
Produktkod. 12684315 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer T2115
 Begränsad artikel
I lager
De Emerald-II kemiluminescensförstärkare minskar avsevärt vattenhaltig släckning och ställer in våglängden för ljusemission.
Kemiluminescensförstärkaren Emerald-II minskar avsevärt vattensläckningen och justerar ljusets våglängd.
  • Vattenmiljöer minskar kemiluminescerande signalintensitet hos 1,2-dioxetansubstrat genom vatteninducerad släckning; Kemiluminescensförstärkare ökar emissionseffektiviteten vid ljusproduktion genom att dela upp vattnet från platsen för kemiluminescerande signalproduktion
  • Kemiskt optimerade formuleringar ökar signalintensiteten i lösningsbaserade applikationer med dioxetanbaserade substratlösningar (CSPD™, CDP-Star™, Galacton™, , Galacton-Plus™, Galacton-Star™, eller NA-Star™ substrat)
  • Valet av Emerald-II förstärkare underlättar assayutveckling genom att låta användare optimera assaysignalens intensitet och våglängd för ljusemission
Optimera kemiluminiscenssignaler
Emerald-II Kemiluminiscensförstärkare är en viktig komponent i tub- eller mikroplattbaserade analyser, vilket avsevärt minskar effekten av vattensläckning. Förstärkare justerar också ljusets våglängd. Emerald-II Enhancer förskjuter ljusemissionsmaximum till 461 nm från 475 nm som observerats med enbart dioxetan. Användningen av Emerald-II förstärkare kan ge ett brett dynamiskt omfång eftersom fotodetektormättnad är mindre sannolik vid högre provkoncentrationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 2500 analyser
Formatera Vätska
Produktlinje EMERALD-II, NovaBright
Substrat Alkaliskt fosfatas
Typ av substrat AP (Alkaliskt fosfatas) Substrat
Innehåll och lagring Förvara produkten vid 4 °C.