Läs mer
BD Emerald™ Tredelad spruta
Produktkod. 15275083
Volym (metrisk):
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
Examen:
0.1 mL
0.2 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15275083
Brand: BD 302986
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kombinerar optimal prestanda och minskad miljöpåverkan. BD™ Emerald™ Tredelad spruta är en allmän spruta som innehåller upp till 30 % mindre material än andra sprutor för att minimera avfall. Sprutorna har en centermonterad Luer-anslutning och ingen nål.
  • Combines optimum performance and reduced environmental impact
  • Manufactured in a production plant powered by renewable energy
  • Crystal clear plastic allows for easy viewing of the contents
  • Green-colored piston crown and engraved shell pressure for precise and safe dosage
  • Robust piston stop prevents the rod from accidentally being knocked out
  • Rod designed for stable and comfortable grip during use
  • Thumb grip with the structure for secure grip during administration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE marked, ISO 7886-1 and 549 compliant
Färg Clear with Green Piston Crown
För användning med (applikation) General purpose use and pressure applications
Produkttyp 3-part Syringe
Examen 0.1 mL
Kvantitet 100/Pk.
Volym (metrisk) 3 mL
Anslutningstyp Centric Luer
Graderad Yes