Läs mer
BD Emerald™ Tredelad spruta
Produktkod. 15285083
Change view
Volym (metrisk):
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
Examen:
0.1 mL
0.2 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Examen Förpackningsstorlek
15285083 2 mL 0.1 mL Paket med 100
15275083 3 mL 0.1 mL Paket med 100
15295083 5 mL 0.2 mL Paket med 100
15205093 10 mL 0.2 mL Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15285083 Leverantör BD Leverantörsnummer 307727
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Kombinerar optimal prestanda och minskad miljöpåverkan. BD™ Emerald™ Tredelad spruta är en allmän spruta som innehåller upp till 30 % mindre material än andra sprutor för att minimera avfall. Sprutorna har en centermonterad Luer-anslutning och ingen nål.
  • Kombinerar optimal prestanda och minskad miljöpåverkan
  • Tillverkad i en produktionsanläggning som drivs av förnybar energi
  • Kristallklar plast gör det enkelt att se innehållet
  • Grönfärgad kolvkrona och graverat skaltryck för exakt och säker dosering
  • Robust kolvstopp förhindrar att stången av misstag slås ut
  • Stång designad för stabilt och bekvämt grepp under användning
  • Tumgrepp med struktur för säkert grepp under administrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märkt, ISO 7886-1 och ISO 594 Överensstämmer
Material Polypropen (fat), Polypropen (nav), Polypropen (kolv), Rostfritt stål (spets)
Färg Genomskinlig
Examen 0.1 mL
Kvantitet 100/kartong
Volym (metrisk) 2 mL
Anslutningstyp Centric Luer Slip
Graderad Ja