Läs mer
Emeramide, MedChemExpress
Beskrivning
Emeramide is a thiol-redox antioxidant and heavy metal chelator.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Emeramide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 351994-94-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H16N2O2S2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | BDTH2 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (351.62 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 1 mg/mL (3.52 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Visa mer |