missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Emeramide, MedChemExpress

Produktkod. 16481816
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16481816 500 mg
16427166 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16481816 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16739

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Emeramide is a thiol-redox antioxidant and heavy metal chelator.

Emeramide is a thiol-redox antioxidant and heavy metal chelator.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Emeramide
Fysisk form Solid
CAS 351994-94-0
Färg White
Kvantitet 500 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H16N2O2S2
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym BDTH2
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (351.62 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 1 mg/mL (3.52 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(C1=CC=CC(C(NCCS)=O)=C1)NCCS
Molekylvikt (g/mol) 284.4
Formel vikt 284.4
Procent renhet 98.03%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.