Läs mer
Emeramide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Emeramide |
| CAS | 351994-94-0 |
| Molekylformel | C12H16N2O2S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N1,N3-Bis(2-mercaptoethyl)-1,3-benzenedicarboxamide, N,N'-Bis(2-mercaptoethyl)isophthalamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2O2S2/c15-11(13-4-6-17)9-2-1-3-10(8-9)12(16)14-5-7-18/h1-3,8,17-18H,4-7H2,(H,13,15)(H,14,16) |
| LEDER | SCCNC(=O)c1cccc(c1)C(=O)NCCS |
| IUPAC-namn | 1-N,3-N-bis(2-sulfanylethyl)benzene-1,3-dicarboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.4 |
| Formel vikt | 284.0653 |