Läs mer
Emerin (Papillary Thyroid Carcinoma and EDMD Marker) Mouse, Clone: EMD/2167, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
2035.00 SEK - 5424.61 SEK
Specifikationer
Antigen Emerin (Papillary Thyroid Carcinoma and EDMD Marker)
Klona EMD/2167
Koncentration 200μg/mL
Användningsområden Immunohistochemistry
Klassificering Monoclonal
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15989937
Visa dokument
EnquireBio
2010-MSM1-P0
20 μg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
15999937
Visa dokument
EnquireBio
2010-MSM1-P1
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
6263.25 SEK
5424.61 SEK / 100µg
Save 838.64 SEK
13% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Emerin (Papillary Thyroid Carcinoma and EDMD Marker)
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human Emerin protein fragment (apprx. aa 56-167)
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
37kDa
EMD/2167
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
2010
IgG1
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Nuclear Membrane
K-562, HeLa or Jurkat cells. Kidney or Skin
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer