missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Emetine Hydrochloride Hydrate, TRC

Produktkod. 30375118
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30375118 10 mg
30378754 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30375118 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE52153510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 7083-71-8
Molekylformel C29 H40 N2 O4 . 2 Cl H . H2 O
Molekylvikt (g/mol) 571.58
Synonym Emetan, 6',7',10,11-tetramethoxy-, dihydrochloride, hydrate, Emetine, dihydrochloride, hydrate (8CI), 2H-Benzo[a]quinolizine, emetan deriv., Emetine hydrochloride hydrate
IUPAC-namn (2S,3R,11bS)-2-[[(1R)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-yl]methyl]-3-ethyl-9,10-dimethoxy-2,3,4,6,7,11b-hexahydro-1H-benzo[a]quinolizine;hydrate;dihydrochloride
LEDER O.Cl.Cl.CC[C@H]1CN2CCc3cc(OC)c(OC)cc3[C@@H]2C[C@@H]1C[C@H]4NCCc5cc(OC)c(OC)cc45

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Emetine dihydrochloride hydrate
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C29H40N2O4.2ClH.H2O/c1-6-18-17-31-10-8-20-14-27(33-3)29(35-5)16-23(20)25(31)12-21(18)11-24-22-15-28(34-4)26(32-2)13-19(22)7-9-30-24;;;/h13-16,18,21,24-25,30H,6-12,17H2,1-5H3;2*1H;1H2/t18-,21-,24+,25-;;;/m0.../s1
Formel vikt 570.2627
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.