Läs mer
Edwards Vacuum™ EMF10 Dimelement
Produktkod. 10529808
Change view
För användning med (utrustning):
E-LAB 2 Roterande pump
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10529808 E-LAB 2 Roterande pump Varje
1 options
Produktkod. 10529808 Leverantör Edwards Vacuum™ Leverantörsnummer A22304198
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med EMF10 Oljedimma avgasfilter.
  • Märkflöde 12 m3h
  • Maximalt mottryck på 12 psig
  • Avlastningstryck på 20 psig
  • Ersättning/reservdel
  • Tillverkad av epoxiimpregnerad borosilikatglasfiber
Specifikationer
Produkttyp EMF10 Oljedimma element
För användning med (applikation) Används för att separera och fånga in oljedimma och lukt som släpps ut med avgaserna från oljetäta roterande vakuumpumpar.
För användning med (utrustning) E-LAB 2 Roterande pump
Material Epoxiimpregnerad borosilikatglasfiber
Tryck Mottryck på 12 psig, avlastningstryck på 20 psig
Vikt (metrisk) 12 oz.