Läs mer
Emixustat hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16497676
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16497676 100 mg
16460328 5 mg
16440326 2 mg
16427868 10 mg
16403817 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16497676 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19720A
MedChemExpress Emixustat hydrochloride strongly inhibits 11-cis-retinol production with IC50 values of 232 (plusmn) 3 nM.
Emixustat hydrochloride strongly inhibits 11-cis-retinol production with IC50 values of 232 (plusmn) 3 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Emixustat hydrochloride
CAS 1141934-97-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H26ClNO2
Kvantitet 100 mg
Synonym ACU-4429 hydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 44 mg/mL (146.74 mM)
LEDER O[C@H](CCN)C1=CC(OCC2CCCCC2)=CC=C1.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 299.84
Formel vikt 299.84
Procent renhet 99.59%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism