Läs mer
Emixustat, MedChemExpress
Beskrivning
Emixustat, a novel visual cycle modulator, is an inhibitor of the visual cycle isomerase with an IC50 value of 4.4 nM in vitro.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Emixustat |
| CAS | 1141777-14-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H25NO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | ACU-4429 |
| Löslighetsinformation | Ethanol : 100 mg/mL (379.68 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 43 mg/mL (163.26 mM) |
| LEDER | O[C@H](CCN)C1=CC(OCC2CCCCC2)=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 263.38 |
| Visa mer |