Läs mer
Tocris Bioscience™ EML 425
Beskrivning
EML 425 is a reversible and non-competitive CBP/p300 inhibitor (IC50 values are 1.1 and 2.9 μM, respectively). Cell permeable.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[(4-Hydroxy-2,6-dimethylphenyl)methylene]-1,3-bis(phenylmethyl)-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione |
| CAS | 1675821-32-5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Histone Acetyltransferase Inhibitors |
| Molekylformel | C27H24N2O4 |
| Formel vikt | 440.49 |
| Renhet | >98% |