Läs mer
EML 425, MedChemExpress
Beskrivning
EML425 is a potent and selective CREB binding protein (CBP)/p300 inhibitor with IC50s of 2.9 and 1.1 μM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | EML 425 |
| CAS | 1675821-32-5 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H24N2O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 250 mg/mL (567.55 mM) |
| LEDER | O=C(N(C(N(CC1=CC=CC=C1)C/2=O)=O)CC3=CC=CC=C3)C2=C/C4=C(C=C(O)C=C4C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 440.49 |
| Formel vikt | 440.49 |
| Visa mer |