missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

EML1 Antibody [Alexa Fluor™ 350], Novus Biologicals™

Produktkod. 30611800 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30611800 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30611800 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP346572AF350

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

EML1 Polyclonal antibody specifically detects EML1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen EML1
Användningsområden ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 350
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias echinoderm microtubule associated protein like 1, ELP79, EMAP1, EMAP-1, EMAPechinoderm microtubule-associated protein-like 1, EMAPL1, EMAPLhuEMAP-1, FLJ45033, HuEMAP, HuEMAP-1
Värd art Rabbit
Immunogen echinoderm microtubule associated protein like 1. (Uniprot# O00423)
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2009
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.